Eosin G alkoholische Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
Synonyme: 2,4,5,7-Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Tetrabromfluorescein Dinatriumsalz, Solvent Red 43, Dinatrium-2-(2,4,5,7-tetrabrom-6-oxido-3-oxoxanthen-9-yl)benzoat, 2′,4′,5′,7′-Tetrabrom-3′,6′-dihydroxyspiro [2-benzofuran-3,9′-xanthen]-1-on Dinatriumsalz, Eosin 225, Eosin gelbstichig, Eosin G Dinatriumsalz, Eosin gelblich, Eosin Y Dinatriumsalz, Eosin Y
HT110116-500ML
HT110116-500MLEA 72.6 EUR
HT110116-500ML
Eosin G alkoholische Lösung, Sigma-Aldrich®
Eosin G
General purpose cytoplasmic counterstain. Used with hematoxylin and eosin staining.
Formel: C₂₀H₆Br₄Na₂O₅
Molecular Weight: 691,86 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005040
CAS-Nummer: 17372-87-1
ADR: 3,II
IVDLogo