Formalinlösung-Lösung 10% Fixativ für die Histologie, neutral gepuffert
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Synonyme: Formaldehyd, Methanal, Formol, Methylaldehyd
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
HT501850-200L
HT501850-200LEA 953 EUR
HT501850-200L
Formalinlösung-Lösung 10% Fixativ für die Histologie, neutral gepuffert
Formalinlösung
Formalin solution, neutral buffered, 10% may be used as a reagent for the primary fixation of tissues for diagnostic applications of an immunoperoxidase method in hematopathology.
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Dichte: 1,080 g/cm3
Lagertemperatur: Room Temperature
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance (Colour) Colorless
Appearance (Turbidity) Clear
Performance Pass
Fixation test within acceptable limits
pH 6.90 - 7.10