Natriumpyruvat 0.1 mol/l in wässriger Lösung
Lieferant: HyClone products (Cytiva)
Synonyme: 2-Oxopropionsäure Natriumsalz, Brenztraubensäure Natriumsalz, 2-Ketopropionsäure Natriumsalz, α-Ketopropionsäure Natriumsalz
SH30239.01
HYCLSH30239.01EA 34.2 EUR
HYCLSH30239.01
Natriumpyruvat 0.1 mol/l in wässriger Lösung
Natriumpyruvat
Sodium pyruvate solution is an easily accessible carbohydrate source that may also have protective effects against hydrogen peroxide.
Formel: CH₃COCOONa
Molecular Weight: 110,04 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002586
CAS-Nummer: 113-24-6
EINECS: 204-024-4