3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Achtung
Synonyme: Indol-3-yl-β-D-galactopyranoside
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I7513-5MG
I7513-5MGEA 89.8 EUR
I7513-5MG
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside, Sigma-Aldrich®
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Formel: C₁₄H₁₇NO₆
Molecular Weight: 295,291 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00083389
CAS-Nummer: 126787-65-3
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36a40e15ec6e6c0c555c76abde2096e2c693e088&vid=36a40e15ec6e6c0c555c76abde2096e2c693e088&prid=web&clid=SAPDAM