ROT.ROTATEMP lo-vi Viskosimeter-Paket
Lieferant: IKA
10014004
IKAA10014004EA 6936 EUR
IKAA10014004
ROT.ROTATEMP lo-vi Viskosimeter-Paket
Viskosimeter Rotationsviskosimeter
Das ROTATEMP lo-vi Paket ist die ideale Lösung für die präzise und zuverlässige Viskositätsmessung schwer messbarer, hochviskoser Proben.
  • Schnell, präzise und reproduzierbare Ergebnisse: Die Kombination aus ROTAVISC Viskosimeter und ROTATEMP Hochtemperatursystem vereinfacht die Viskositätsmessung schwer messbarer, hochviskoser Proben
  • Einfache Bedienung und platzsparend: Das komplette System wird anschlussfertig geliefert. Durch sein platzsparendes Design passt es problemlos in jedes Labor
  • Optimale Kompatibilität und Automatisierung: ROTAVISC und ROTATEMP sind mit der Laborsoftware labworldsoft® kompatibel, die Ihnen die Automatisierung, Kontrolle und Dokumentation Ihrer Messergebnisse erleichtert
Lieferumfang: Paket beinhaltet ROTAVISC lo-vi control S000, ROTASTAND, ROTATEMP, SP set-1 und PT 100.8.