IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥99%, ultrarein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: IPTG
J436-100GEA 1430 EUR
J436-100G
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid) ≥99%, ultrarein
IPTG (Isopropyl-β-D-thiogalactopyranosid)
Formel: C₉H₁₈O₅S
Molecular Weight: 238,31 g/mol
Siedepunkt: 402 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 109,5…110.5 °C
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00063273
CAS-Nummer: 367-93-1
EINECS: 206-703-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Abs.@300nm (5%, Wasser) < 0,13
Abs.@400nm (5%, Wasser) < 0,06
Dioxane Test Pass
Melting Point 110 - 114°C
Moisture (KF) < 1 %
pH (5%, Wasser)@25°C 5,0 - 7,0
Purity > 99 %
Löslichkeit (5%, Wasser) Pass
Spezifische Rotation (1%, Wasser) -34,5° bis -28,5°