5-Finger-Handschuh bis 1000°C Strahlungshitze, Material: Außenhand und Stulpe aus Preox-Aramidgewebe, einseitig aluminisiert, Handinnenfläche aus Aramidgewebe (hitzebeständig bis 500°C kurzfristig), Futter aus Baumwoll-Jersey, schnittfest, abriebfest 1 * 1 ST
Lieferant: JUTEC GMBH