Flächendesinfektionsmittel, Incidin plus, Ecolab®
Lieferant: KAMMERER
1613700
KAMM1613700EA 529 EUR
KAMM1613700
Flächendesinfektionsmittel, Incidin plus, Ecolab®
Reinigungsmittel Desinfektionsmittel
Ein Flächendesinfektionsmittel auf Basis von Glucoprotamin® mit breitem Wirkungsspektrum, das sich ideal für Risikobereiche mit vielen Besuchern eignet, z. B. Intensivpflege und Neugeborenenstationen. Auch in sterilen und Produktionsbereichen in der pharmazeutischen Industrie verwendbar. Sicher für den Einsatz in der Onkologie, Pädiatrie, Entbindungsstationen, Kliniken und QK-Labors.
  • Aldehydfrei
  • Parfümiert
  • Hervorragende Materialverträglichkeit und starke Reinigungsleistung
  • In 100 g sind als Wirkstoffe enthalten: 26 g Glucoprotamin®
  • Typische Dosierung: 5 ml pro Liter Trinkwasser
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.