Beta-Strahlenschutzschirme
Lieferant: KARTELL
572
KART572EA 526 EUR
KART572
Beta-Strahlenschutzschirme
Schilde Strahlenschutzschilde
Acryl-Schutzschild, transparent, Dicke: 9 mm
  • Bietet Schutz vor Strahlung unter Verwendung von Beta-emittierenden Isotopen, inkl. P32
  • Frei stehend, tragbar und stabil, ausgestattet mit rutschfesten Füßen