Spender mit Zentralentnahme, WypAll® Reach™
Lieferant: Kimberly-Clark
WYPALL®
115-2528EA 53.1 EUR
115-2528 115-2967
Spender mit Zentralentnahme, WypAll® Reach™
Wischtuch-Spender
Transparenter, schwarzer, tragbarer Spender für Einzelblatt-Wischtücher. Sorgt dafür, dass die Rollen sauber und geschlossen bleiben, um die Übertragung von durch Lebensmittel übertragenen Bakterien zu verhindern. Passend für Service- und Einzelhandelsrollen mit Zentralentnahme (115-2527) und Lebensmittel- und Hygienerollen mit Zentralentnahme (115-2529 und 115-2531).
  • Ein tragbarer Spender mit Zentralentnahme für weiße oder blaue Rollen
  • Geeignet für jeweils eine weiße oder blaue Rolle
  • Tragbarer Rollenspender mit Zentralentnahme für den Einsatz im Service, im Einzelhandel und in der Lebensmittelzubereitung
  • Das Design stellt sicher, dass die Rollen sauber und geschlossen bleiben, um die Übertragung von Bakterien zu verhindern, die durch Lebensmittel übertragen werden.
Ganz gleich, mit welchen Oberflächen sie im Laufe des Tages in Berührung kommen, bieten Sie Ihren Mitarbeitern und Besuchern mit bewährten Lösungen für die Reinigung und Desinfektion von Arbeitsplätzen ein beruhigendes Gefühl. WypAll® Lösungen wurden zur Verbesserung der Hygienepraktiken und der Einhaltung von Hygienevorschriften entwickelt und helfen dabei, die Übertragungskette zu unterbrechen. Die professionellen WypAll® Reinigungstücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden.
Der WypAll® Reach™ Spender mit Zentralentnahme ist ein tragbarer Einzelblatt-Reinigungstuchspender, der für die kontrollierte Verwendung von Service- und Einzelhandelsrollen und Lebensmittel- und Hygienerollen mit Zentralentnahme verwendet wird. Dieses einfach zu handhabende, tragbare und geschlossene Spendersystem für weiße und blaue Rollen ist so konzipiert, dass die Einzugswalze sauber bleibt, was dazu beiträgt, die Übertragung von lebensmittelbedingten Bakterien zu verhindern. Die Einzelblattausgabe wurde entwickelt, um die Kontamination zu minimieren und gleichzeitig eine effiziente Nutzung der Papiertücher zu fördern. Der WypAll® Reach™-Spender ist auch mit einer Halterung erhältlich, die es ermöglicht, den Spender in einem Gehäuse unterzubringen oder ihn in einen an der Wand montierten Spender zu verwandeln (115-2528).