Iron(II) ethylenediammonium sulphate tetrahydrate , Basic substance rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)
Lieferant: Bernd Kraft
Synonyme: Ferrous Ethylenediamine Sulphate
20480.0601
KRAF20480.0601EA 570 EUR
KRAF20480.0601
Iron(II) ethylenediammonium sulphate tetrahydrate , Basic substance rückführbar auf NIST-Standardreferenzmaterial (SRM)
Iron(II) ethylenediammonium sulphate tetrahydrate
Formel: C₂H₈N₂
Molecular Weight: 310,07 g/mol
MDL: MFCD00082474
CAS-Nummer: 113193-60-5