4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
|
Gefahr
|
L18432.03
L18432.03EA
41.9
EUR
L18432.03
4-Acetamidobenzoyl chloride 95%
4-Acetamidobenzoyl chloride
Purity: 95%
CAS No.: 16331-48-9
Molecular Formula: C9H8ClNO2
Formula Weight: 197.62
Melting Point: ca 145° dec.
UN No.: UN3261
MDL No.: MFCD02094022
Formel:
C₉H₈ClNO₂ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02094022 CAS-Nummer: 16331-48-9 ADR: 8,II |