LICHROSPHER SI60-5, 250 X 21.2 MM 1 * 1 ST
Lieferant: Avantor
Säulentyp: HPLC-Säule, Avantor® Hichrom LiChrospher®, Si 60, Edelstahl, Ø int.: 2,10 mm, Länge: 250 mm, Porengröße: 60 Å, Partikelgröße: 5 µm