Schnapp-/Rollrand-Fläschchen
Lieferant: DWK Life Sciences
105040
LSUK105040EA 70.2 EUR
LSUK105040
Schnapp-/Rollrand-Fläschchen
Vials
Diese Fläschchen eignen sich insbesondere zur Lagerung von Pulver oder „trockenen“ Proben. Sie sind aus qualitativ hochwertigem Neutralglas, Typ 1B, hergestellt. Die Verschlüsse bestehen aus LDPE.
  • Einzelne Kappe, passend zu allen Vial-Größen