Florisil® 100 - 200 mesh, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Synonyme: Aktiviertes Magnesiumsilikat, Kieselsäure Magnesiumsalz, Kieselsäure Magnesiumsalz, aktiv, Florisil
M369-07EA 256.51 EUR
M369-07
Florisil® 100 - 200 mesh, J.T.Baker®
Magnesiumsilikat
Selective adsorbent for gas chromatography. Contains activated magnesium silicate.
Formel: MgO₃Si
Molecular Weight: 100,38 g/mol
Dichte: 2,51 Kg/L
MDL: MFCD00078249
CAS-Nummer: 1343-88-0
EINECS: 215-681-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use