Sicherheitsmesser, SECUPRO MAXISAFE
Lieferant: MARTOR ARGENTAX
10139910.02
MARO10139910.02EA 26.5 EUR
MARO10139910.02
Sicherheitsmesser, SECUPRO MAXISAFE
Messer
Trapezklinge, Griff aus glasfaserverstärktem Kunststoff.
  • 3-Seiten-Klingenschieber kann von rechts, links, sowie von oben betätigt werden: Geeignet für Links- und Rechtshänder
  • Einfacher Klingenwechsel auf Knopfdruck: Ohne Werkzeuge
  • Zweischneidige Klinge für eine längere Verwendung und zur Minimierung von Abfall
  • Ergonomisch geformter Kunststoffgriff ist am Klingenschlitz durch einen Abriebschutz aus Metall verstärkt
  • Mit vollautomatischem Klingeneinzug: Klinge springt nach dem Schneiden automatisch ins Gehäuse zurück, auch wenn der Klingenschieber mit dem Daumen festgehalten wird
Dieser Sicherheitscutter mit einer Schnitttiefe von 17,2 mm eignet sich für das Schneiden von 3-lagigem Karton, Kunststoffumreifungen, Klebeband, Folien, Vliesstoff und anderen Textilien.
TÜV-geprüft
Standards: TÜV-geprüft.