Gentamicinsulfat-Lösung 50 mg/ml in deionisiertem Wasser
Lieferant: Corning
Synonyme: Gentamicin Sulfatsalz
30-005-CR
MDTC30-005-CREA 564.93 EUR
MDTC30-005-CR
Gentamicinsulfat-Lösung 50 mg/ml in deionisiertem Wasser
Gentamicinsulfat
Gentamycin wirkt als antimikrobieller Wirkstoff durch Bindung an die 30S-ribosomale Untereinheit von bestimmten Bakterien. Es enthält 50 mg/ml Gentamycin in deionisiertem Wasser und wird empfohlen für den Einsatz in Zellkulturanwendungen bei 1 ml/l. Dieses Produkt wirkt gegen Mycoplasmen, Gram-negative und Gram-positive Bakterien und ist bei 37 °C 5 Tage lang stabil.
It is formulated to contain 50 mg/ml gentamicin in deionized water and is recommended for use in cell culture applications at 1 ml/L.
This product is effective against mycoplasma, Gram-negative and Gram-positive bacteria and is stable at 37°C for 5 days.
Verpackung: Shipping temperature: Ambient
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00270181
CAS-Nummer: 1405-41-0