MELAseal 200 Validierbares kompaktes Siegelgerät der Extra-Klasse Überprüfung und Dokumentation der prozessrelevanten Parameter Druck, Temperatur und Zeit Zwei USB-Schnittstellen für die Dokumentation Siegelnahtbreite von 10 mm Erfüllt die Anforderun 1 * 1 ST
Lieferant: MELAG Medizintechnik OHG
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.