IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten, einschl. Temperaturverteilungsmessung fr einen frei whlbaren Temperatur-, Feuchte- und Lichtwert. 27 Messpunkte nach DIN 12 880: 2007-05, PQ-Checkliste als Hilfestellung fr kundenseitige Validierung 1 * 1 ST
Lieferant: MEMMERT
IQ/OQ-Dokument mit schrankbezogenen Werksdaten, einschl. Temperaturverteilungsmessung fr einen frei whlbaren Temperatur-, Feuchte- und Lichtwert. 27 Messpunkte nach DIN 12 880: 2007-05, PQ-Checkliste als Hilfestellung fr kundenseitige Validierung 1 * 1 ST
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.