Chromolith® CapRod® Kapillarsäulen
Lieferant: Merck
Chromolith® CapRod®
1.50424.0001EA 0 EUR
1.50424.0001 1.50403.0001 1.50400.0001 1.50401.0001 1.50426.0001 1.52031.0001 1.50409.0001 1.50405.0001 1.50402.0001 1.50404.0001 1.50407.0001
Chromolith® CapRod® Kapillarsäulen
Chromatographiesäulen
Schnelle Nano-LC für Proteine und Peptide. Chromolith® CapRod® Kapillaren kombinieren die Geschwindigkeit monolithischer Kieselgeltechnologie mit der Empfindlichkeit der Nano-LC und ermöglichen dadurch Hochgeschwindigkeits-LC/MS-Analysen mit hoher Empfindlichkeit.
  • Hohe Flussraten bei niedrigem Druck
  • Hohe Lebensdauer der Säule
  • Robuste Handhabung