Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Lieferant: Mettler - Toledo
Synonyme: Potassiumchloride
51350080
METT51350080EA 94.25 EUR
METT51350080
Kaliumchlorid 3 mol/l (3 N) in wässriger Lösung
Potassium chloride
Formel: KCl
Molecular Weight: 74,55 g/mol
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011360
CAS-Nummer: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8