Handbetriebene Siphon/Hebe-Eimerpumpe aus Kunststoff
Lieferant: Avantor Fluid Handling
06437-00
MFLX06437-00EA 78.6 EUR
MFLX06437-00
Handbetriebene Siphon/Hebe-Eimerpumpe aus Kunststoff
Pumpen Fass/Transferpumpen
Ideal für die meisten Säure/Base- oder Ionensalz-Anwendungen.
  • Geeignet zum Pumpen von Mineralölprodukten oder Wasser
  • Schneiden Sie das Einlassrohr auf Ihren Behälter zu
  • Maximale Ansaughöhe beträgt 3,0 m (10 ft)
Diese handbetriebene Fasspumpe ist ideal zum Fördern von Mineralölprodukten oder Wasser. Sie besteht aus PVC-Fass und -Schlauch, Ventilen und Dichtungen aus Urethan-Buna und bietet 32 Hübe/Gallone (9 Hübe/Liter).