Masterflex® L/S® pulsationsarmer Mehrkanal Kassetten-Pumpenkopf, 4-Kanal, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07519-20EA 684 EUR
MFLX07519-20
Masterflex® L/S® pulsationsarmer Mehrkanal Kassetten-Pumpenkopf, 4-Kanal, Avantor®
Pumpen Pumpenköpfe Köpfe für Schlauchradpumpen
Synchroner pulsationsarmer Durchfluss aus mehreren Kanälen.
  • Kassetten lassen sich zum schnellen Schlauchwechsel ein- und ausrasten—Pumpenkopf muss nicht vom Antrieb entfernt werden
  • Die verbesserte Halterung hält den Schlauch sicher an Ort und Stelle
  • Flussrate 0,00006 bis 85 ml/min mit Microbore-Schlauch mit 2 Stopps—Flussrate hängt von Antriebsdrehzahl, Kassette und Schlauchgröße ab
  • Akzeptiert bis zu 4 große Patronen
  • Benötigt Antriebe mit mindestens 1⁄10 PS und maximal 250 U/min
  • Konstruktion mit 8 Rulon®-Rollen, Edelstahlrotor und PSF-Enden
Jedes Pumpenkopfsystem besteht aus einem hoch belastbaren Pumpenkopf, Kassetten und Schläuchen—jeweils mit optimal voreingestellter Schlauchhalterung (Kassetten müssen separat bestellt werden). Sie verfügen über Edelstahlrotoren, Rulon®-Walzen und PSF-Enden. Die Okklusion ist versetzt, tangential und einstellbar. Bei kleinen Kassetten ist die optimale Rückhaltung voreingestellt—sie müssen lediglich den Schlauch anbringen und die Pumpe starten. Zur Verwendung mit kleinen Kassetten 07519-85 und Microboreschläuchen mit 2 Stopps geeignet.