Masterflex® L/S® Hebehalterung für Digitalantriebe
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07523-98EA 174 EUR
MFLX07523-98
Masterflex® L/S® Hebehalterung für Digitalantriebe
Befestigungsplatten
Zum sicheren Anheben des vorderen Endes des Digitalantriebs.
  • Konstruiert mit Stahlbeschichtung für verbesserte Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Der mit Stahl überzogene Hebefuß ist korrosionsresistent und wird mit allem geliefert, was zur Montage an Ihren Digitalantrieb benötigt wird. Die einfach gehaltene Konstruktion hebt die Vorderseite des Antriebs an und schwingt zur Seite, wenn sie nicht benötigt wird.
Mit folgenden Antrieben kompatibel:
07522-20, 07552-30
07523-80, 07523-90
07528-10, 07528-20, 07528-30
07551-00, 07551-10
Kompatibel mit der Steuerung des folgenden modularen Antriebs:
77923-80