Netzteile für Masterflex® L/S®-Pumpen, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX07525-90EA 203 EUR
MFLX07525-90
Netzteile für Masterflex® L/S®-Pumpen, Avantor®
Netzgeräte
Optimieren Sie die Leistung Ihrer Masterflex-Pumpe.
  • Geeignet zur Stromversorgung von 90 bis 260 VAC
Diese Ersatz-Stromversorgung ist zur Verwendung mit der Masterflex C/L Digitalpumpe geeignet.