Masterflex® Exzentrische Reduzierstücke, Hygieneklemmen, Gerade, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
40619-93
MFLX31805-01EA 211 EUR
MFLX31805-01 MFLX40619-93
Masterflex® Exzentrische Reduzierstücke, Hygieneklemmen, Gerade, Avantor®
Fittings und Verbinder
Sorgen Sie für hygienische Bedingungen in Ihren Prozessen während sich der Innendurchmesser verringert.
  • Ideal für Allzweck- und Einweganwendungen, um Schläuche mit dem Rest des Systems zu verbinden
  • Bestimmen Sie, welcher Steckertyp für Ihre Anwendung erforderlich ist, indem Sie sich an die kostenlose, technische Anwenderunterstützung wenden*
  • Weltmarktführer im Werkstoffsortiment für weitestgehende, chemische Verträglichkeit
  • Benutzerdefinierte Konfigurationslösungen für den einmaligen Gebrauch zur Minimierung von Ausfallzeiten
  • Behördliche Genehmigungen für Ihre individuelle Anwendung
  • Zu den einzigartigen Verpackungsoptionen gehören Einzelverpackungen, Packungen und Kits für eine kundenfreundliche Bestellung und Lieferung
  • Erfüllen Sie die USP-Klasse VI für pharmazeutische Zwecke und die FDA-, USDA- und 3A-Standards für den Lebensmittelkontakt
  • Alle Anschlüsse sind mit Tri-Clamp®-Anschlüssen kompatibel
  • Ausgezeichnete chemische Beständigkeit; geringe Auslaugungseigenschaften
Das aus Polypropylen gefertigte Fitting weist nach wiederholtem Autoklavieren eine gleichmäßigere Leistung auf. Für ein komplettes System erforderliche Schellen und Dichtungen werden separat verkauft.