Masterflex® Peristaltikpumpen mit großem Schlauch, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
75800-62
MFLX75800-62EA 10500 EUR
MFLX75800-62
Masterflex® Peristaltikpumpen mit großem Schlauch, Avantor®
Pumpen Peristaltikpumpen
Mehrere Ausführungen – entweder trockener Pumpenhohlraum oder mit Schmierstoff gefüllt – passend zu Ihren Systemanforderungen.
  • Vollständige Isolierung der gepumpten Flüssigkeiten
  • Selbstansaugend und trockenlauffähig
  • Große Auswahl an Pumpenkonfigurationen und Durchflussmengen
  • Keine Becher oder Dichtungen für geringen Wartungsaufwand
  • Löst empfindliche Emulsionen nicht auf und erzeugt keine übermäßige Schaumbildung
Die vielseitige Peristaltikpumpenserie VECTOR bietet Ihnen Pumpmöglichkeiten, die Sie mit herkömmlichen Verdränger- oder Zentrifugal-Industriepumpen nicht erreichen können. Die VECTOR-Pumpe ist für die Förderung hochviskoser Flüssigkeiten konzipiert, die üblicherweise in der industriellen Verarbeitung vorkommen. Unabhängig davon, ob es sich um pastöse, breiige oder einfach nur dicke Flüssigkeiten handelt, kann die VECTOR-Peristaltikpumpe solche Flüssigkeiten in einem breiten Druck- und Durchflussbereich zuverlässig starten, stoppen und kontinuierlich pumpen. Diese Pumpen sind ideal für abrasive Flüssigkeiten, Farbstoffe, dicke Flüssigkeiten, Feststoffe bis zu 2,5 Zoll, scherempfindliche Flüssigkeiten, zähes Material und korrosive Flüssigkeiten.