Masterflex® Edelstahlfittings, Avantor®
Lieferant: Avantor Fluid Handling
MFLX96881-20EA 24.3 EUR
MFLX96881-20
Masterflex® Edelstahlfittings, Avantor®
Klemmen Schlauchklemmen und Sanitärklemmen
Stellen Sie die Wirksamkeit Ihrer Steam-in-Place-Prozesse (SIP) sicher.
  • Einfache Integration in bestehende Schlauch- oder Rohrleitungen
  • Das System verwendet standardmäßige Tri-Clamp® Hygiene-Anschlüsse
  • Ergebnisse sind in nur einer Stunde ablesbar
Mit dem Inline-Sterilitätstestsystem Attest können Sie die Wirksamkeit von SIP-Bemühungen bestimmen. Eine kleine Ampulle mit dampfempfindlichen Bakterien wird in eine Halterdichtung eingesetzt. Die Dichtung kann dann in standardmäßige Hygiene-Tri-Clamp-Anschlüsse montiert und mit einer Endkappe verschlossen werden. Nach einem SIP- oder CIP-Verfahren wird die Ampulle innerhalb einer Stunde mit dem Rapid Incubator analysiert. Wenn der SIP-Prozess effektiv war, werden die Bakterien in der Ampulle abgetötet.
Indikatorhalter dienen als Dichtung für Klemmverschraubungen und als Halterung für die Ampulle. Wählen Sie einen Indikatorhalter mit oder ohne Einspritzöffnung. Indikatorhalter mit einem Anschluss ermöglichen das Einführen eines Thermoelements oder einer Spritze mit Luer-Spitze in den Flüssigkeitsstrom, durch die Flüssigkeiten in die Flüssigkeitsleitung injiziert werden können.
Endkappen eignen sich für hygienische Klemmen aus Edelstahl 316, die mit Ihren Klemmfittings kompatibel sind. Endkappen dienen zum Verschließen der Leitung und zum Abdichten des Indikatorhalters an Ort und Stelle.
Mit Klemmen werden Endkappe, Indikatorhalter und Ihr vorhandener Klemmbeschlag zusammengehalten. Die Klemmen auf der rechten Seite sind speziell für die Verwendung mit Indikatorhalterungen mit Injektionsanschluss konzipiert. Diese Klemmen haben eine Öffnung um den Anschluss herum, damit Sie Zugang zum Anschluss haben. Verwenden Sie Standardklemmen für Indikatorhalterungen ohne Injektionsanschluss.
Ampullen sind mit hitzeempfindlichen Sporen des Bacillus Stearothermophilus gefüllt. Sporen überleben eine wirksame Dampfsterilisation nicht. Ampullen müssen mit dem Rapid Incubator analysiert werden.