May-Grünwalds Eosin-Methylenblau-Lösung, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500
MG1L-1L
MG1L-1LEA 92.6 EUR
MG1L-1L
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau-Lösung, Sigma-Aldrich®
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131580
UN: 1230
ADR: 3,II
IVDLogo