May-Grünwalds Eosin-Methylenblau-Lösung, Sigma-Aldrich®

Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ500

MG80-2.5L
MG80-2.5LEA 153 EUR
MG80-2.5L
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau-Lösung, Sigma-Aldrich®
May-Grünwalds Eosin-Methylenblau
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00131580
UN: 1230
ADR: 3,II
IVDLogo

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR