Roboterspitzen für Tecan®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
736-0012EA 277 EUR
736-0012 736-0056 736-0057 736-0058 736-0059 736-0052 736-0053 736-0054 736-0010 736-0055 736-0011 736-0050 MLBP903-033 736-0051 732-1528 736-0045 736-0046 732-1527 736-0047 732-1529 736-0048 736-0063 736-0041 736-0064 736-0042 MLBP902-261XP 736-0043 736-0065 MLBP902-262XP 736-0066 736-0044 736-0009 736-0005 736-0049 736-0006 736-0007 736-0008 732-1531 736-0060 732-1530 732-1533 736-0061 736-0062 732-1532 732-1535 732-1534
Roboterspitzen für Tecan®
Pipettenspitzen
Hochwertige Spitzen, besonders geeignet für die molekularbiologische Forschung im Labor.
  • PP, klar oder schwarz
  • Filterspitzen ART®: Gefahr der Kreuzkontamination von Proben ausgeschlossen; geeignet für alle Anwendungen mit DNA, RNA sowie mit radioaktiven und infektiösen Proben
  • Frei von RNase, DNase, DNA und Pyrogen, zertifikatsbescheinigt
  • Sterile Spitzen: Sterilisation durch Gammastrahlen
  • Spitzen mit weiter Öffnung: Ideal für Anwendungen mit viskosen Proben
Bestellinformation: In Boxen zu je 10 oder 50 Racks (Econopak) erhältlich.