Automatisiertes Imaging-System, ImageXpress Nano
Lieferant: Molecular Devices
NANOMX
MLDVNANOMXEA 0 EUR
MLDVNANOMX
Automatisiertes Imaging-System, ImageXpress Nano
Mikroskope
Das ImageXpress Nano-System ermöglicht es Forschern, mit Hilfe automatisierter Mikroskopie die Auswertung Ihrer Experimente auf Mehrfach-Objektträger- oder auf Mikroplatten-Maßstab auszuweiten.
  • Erfassen Sie qualitativ hochwertige Bilder und sammeln Sie relevantere quantitative Daten
  • Konfigurationen mit verschiedenen Filtern und Zielen
  • Durchlichtoption zur Abbildung von nicht-markierten Proben
  • Option für Probeninkubation (Temperatur, Feuchtigkeit, CO₂) durch Umgebungskontrollfunktion
Die automatisierte Mikroskopie ermöglicht es Forschern, ihre Experimente auf Mehrfach-Objektträger- oder Mikroplatten-Maßstab auszuweiten: Das Image Xpress Nano bietet eine lange Lebensdauer sowie das notwendige Licht und die Optik, um zuverlässig die richtige Assay-Empfindlichkeit zu liefern. Die benutzerfreundliche Software ist leicht verständlich und bietet die Möglichkeit, aus der Ferne zu konfigurieren, Aufzeichnungsprotokolle auszuführen und Analyseergebnisse zu überprüfen.
In Kombination mit der hochauflösenden Bilderfassungs- und Analysesoftware MetaXpress ist ImageXpress Nano eine End-to-End-Lösung, um Bilder zu interpretieren, Daten zu verstehen und Ideen zu erkunden.