Polstermatten, Serie Safety-Walk™ 5270E
Lieferant: 3M
MMMA5270E960EA 0 EUR
MMMA5270E960
Polstermatten, Serie Safety-Walk™ 5270E
Die Sicherheitsmatte Safety-Walk™ 5270E ist eine Anti-Ermüdungsmatte mit flacher Oberfläche aus endlos gewickelten Vinylfilamenten. Die Matte bietet eine außergewöhnlich gepolsterte Unterstützung, die gleichmäßig über die Unterseite des Schuhs verteilt ist, und reduziert die Ermüdung von Beinen und Rücken.
  • Die gewickelte Kissenmatte wird gleichmäßig über die Unterseite des Schuhs komprimiert, um die Ermüdung von Beinen und Rücken zu reduzieren
  • Die strukturierte Oberseite verbessert die Traktion für einen sichereren Stand
  • Geeignet für trockene Arbeitsbereiche wie Montagelinien und Produktionsbereiche
  • Wird mit Rand geliefert, um den Verkehr mit Rädern zu ermöglichen
  • Widersteht den meisten Industrie- und Reinigungschemikalien
Die Matten verfügen über integrierte Kanten, die die Bewegung des Radverkehrs ermöglichen und dazu beitragen, eine Kontinuität vom Boden zur Matte zu gewährleisten.