PELTOR™ HY80 Camelback Gel-Dichtungsringe
Lieferant: 3M
HY80
MMMAHY80EA 129 EUR
MMMAHY80
PELTOR™ HY80 Camelback Gel-Dichtungsringe
Versiegeln Dichtringe
Gel-Ohrpolster für die Verwendung mit einer Vielzahl von 3M™ PELTOR™-Headsets. Diese Gel-Dichtungsringe verfügen über eine superdünne Polyurethan-Haut mit einem doppelten Höcker-Design auf der Oberseite und eine mit Silikongel gefüllte Blase mit einer Confor™-Schaumstoffrückseite.
  • Diese Gel-Dichtungsringe verfügen über eine superdünne Polyurethan-Haut mit einem doppelten Höcker-Design auf der Oberseite und eine mit Silikongel gefüllte Blase mit einer Confor™-Schaumstoffrückseite.
Mit Gel gefüllte Ersatzpolster sorgen für eine bequeme, geräuschdämmende Abdichtung um die Ohren. Dichtungsringe erhalten die ursprüngliche Leistung von Peltor-Produkten.