2,6-Pyridindicarbonsäure
Lieferant: Molekula
Achtung
Synonyme: Dipicolinsäure, DPA
14574395
MOLE14574395EA 0 EUR
MOLE14574395
2,6-Pyridindicarbonsäure
2,6-Pyridindicarbonsäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molecular Weight: 167,12 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 327 °C
Flammpunkt: 188 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006299
CAS-Nummer: 499-83-2
EINECS: 207-894-3