Magnesiumiodid

Lieferant: Molekula

14708297-5G
MOLE14708297-5GEA 0 EUR
MOLE14708297-5G
Magnesiumiodid
Magnesiumiodid
Formel: MgI₂
Molecular Weight: 278,11 g/mol
Schmelzpunkt: 637 °C
Dichte: 3,89 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00049485
CAS-Nummer: 10377-58-9
EINECS: 233-825-1
Merck Index: 12,05707

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR