2-Ethylimidazol

Lieferant: Molekula

Synonyme: 2-Ethyl-1H-imidazole

23213483-1KG
MOLE23213483-1KGEA 291 EUR
MOLE23213483-1KG
2-Ethylimidazol
2-Ethylimidazol
Formel: C₅H₈N₂
Molecular Weight: 96,13 g/mol
Siedepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005192
CAS-Nummer: 1072-62-4
EINECS: 214-011-5

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR