L(-)-Arabitol
Lieferant: Molekula
Synonyme: L-(-)-Arabinitol, (2S,4S)-Pentane-1,2,3,4,5-pentaol, L-(-)-Arabitol, L-Arabinitol
25675490-25G
MOLE25675490-25GEA 219 EUR
MOLE25675490-25G
L(-)-Arabitol
L(-)-Arabitol
Formel: C₅H₁₂O₅
Molecular Weight: 152,15 g/mol
MDL: MFCD00064290
CAS-Nummer: 7643-75-6
EINECS: 231-582-6