Fuchsin basisch
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Diamantfuchsin, 3-Methylparafuchsin, Magenta I, Rosanilin-Chlorid, 3-Methyl-4,4',4''-triaminotrityliumchlorid, basisches Fuchsin, Basic Violet 14, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylaniliniumchlorid, Anilinrot, 4-(Di(4-aminophenyl)methylen)-2-methyl-2,5-cyclohexadien-1-yliden)ammoniumchlorid, (4-(4-Aminophenyl)(4-iminocyclohexa-2,5-dienyliden)methyl)-2-methylanilin Hydrochlorid, Magentarot, Methylfuchsin, Fuchsin RFN
51119322-25G
MOLE51119322-25GEA 95.4 EUR
MOLE51119322-25G
Fuchsin basisch
Fuchsin basisch
Formel: C₂₀H₂₀ClN₃
Molecular Weight: 337,85 g/mol
Schmelzpunkt: 235 °C
Dichte: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012569
CAS-Nummer: 632-99-5
EINECS: 211-189-6
Merck Index: 12,05686