2,4-Dimethoxyanilin
Lieferant: Molekula
55247174-100G
MOLE55247174-100GEA 0 EUR
MOLE55247174-100G
2,4-Dimethoxyanilin
2,4-Dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₁NO₂
Molecular Weight: 153,18 g/mol
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39 °C
Flammpunkt: >130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008371
CAS-Nummer: 2735-04-8
EINECS: 220-355-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III