MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Lieferant: Molekula
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Hydroxy-3-morpholinopropane-1-sulphonic acid
59874779-100G
MOLE59874779-100GEA
180
EUR
MOLE59874779-100G
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
MOPSO (3-(4-Morpholino)-2-hydroxypropansulfonsäure)
Formel:
C₇H₁₅NO₅S Molecular Weight: 225,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00009629 CAS-Nummer: 68399-77-9 EINECS: 269-989-6 |