4-Methylmorpholin

Lieferant: Molekula
Gefahr

Synonyme: NMM

75505312-500G
MOLE75505312-500GEA 182 EUR
MOLE75505312-500G
4-Methylmorpholin
4-Methylmorpholin
Formel: C₅H₁₁NO
Molecular Weight: 101,15 g/mol
Siedepunkt: 115 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –66 °C
Dichte: 0,922 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006175
CAS-Nummer: 109-02-4
EINECS: 203-640-0
UN: 2535
ADR: 3,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR