Mitomycin C
Lieferant: Molekula
|
Gefahr
|
Synonyme:
Mitomycin, Ametycin
M20540412
MOLEM20540412EA
87.3
EUR
MOLEM20540412
Mitomycin C
Mitomycin C
Formel:
C₁₅H₁₈N₄O₅ Molecular Weight: 334,33 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00078109 CAS-Nummer: 50-07-7 EINECS: 200-008-6 UN: 2811 ADR: 6.1,II |