2',7'-Dichlorfluorescein
Lieferant: Molekula
Synonyme:
2',7'-Dichloro-3',6'-dihydroxy-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
M27741374
MOLEM27741374EA
0
EUR
MOLEM27741374
2',7'-Dichlorfluorescein
2',7'-Dichlorfluorescein
Formel:
C₂₀H₁₀Cl₂O₅ Molecular Weight: 401,20 g/mol |
MDL:
MFCD00005047 CAS-Nummer: 76-54-0 EINECS: 200-968-6 |