Tannin
Lieferant: Molekula
Synonyme: Gerbsäure, Tannin
M46862937
MOLEM46862937EA 0 EUR
MOLEM46862937
Tannin
Tannin
Formel: C₇₆H₅₂O₄₆
Molecular Weight: 1701,2 g/mol
Schmelzpunkt: 218…219 °C
Dichte: >1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 199 °C
MDL: MFCD00066397
CAS-Nummer: 1401-55-4
EINECS: 215-753-2
Merck Index: 12,09221