Tetrabutylammoniumperchlorat
Lieferant: Molekula
Synonyme: Tetra-n-butylammonium perchlorate
M62084577
MOLEM62084577EA 0 EUR
MOLEM62084577
Tetrabutylammoniumperchlorat
Tetrabutylammonium perchlorate
Formel: C₁₆H₃₆ClNO₄
Molecular Weight: 341,92 g/mol
Schmelzpunkt: 210 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00038722
CAS-Nummer: 1923-70-2
EINECS: 217-655-5
UN: 1481
ADR: 5.1,II