Atemschutzmaske, miniSCAPE
Lieferant: M S A
10038560
MSAA10038560EA 101 EUR
MSAA10038560
Atemschutzmaske, miniSCAPE
Respirators Mehrweg-Atemschutzmasken Halbmasken
Dank modernster Technologie bietet das miniSCAPE-Atemschutzgerät minutenlange Sicherheit, wenn es auf Sekunden ankommt. Das tragbare Atemschutzgerät verwendet den TabTec-Filter der neuen Generation, passt in die Tasche des Benutzers und schützt vor zahlreichen Gasen und Dämpfen.
  • Praktisches, tragbares Atemschutzgerät, das klein genug ist, um in die Tasche eines Benutzers zu passen
  • Für Such- und Rettungszwecke
Der vom Gerät verwendete TabTec-Filter bietet einen 5 Minuten langen Schutz, und ist in einem robusten Tragekoffer untergebracht.
Der miniSCAPE ist mit einem bequemen Silikonmundstück ausgestattet, das direkt mit dem Filtergehäuse verbunden ist. Ein Nasenclip ist mit einem Sicherungsband am Gerät befestigt.
Das miniSCAPE ist in einem schlagfesten Kunststoffkoffer untergebracht, der durch Ziehen an der versiegelten Lasche auf der Vorderseite schnell und einfach geöffnet werden kann.
Standards: DIN 58647-T7 (ABEK-5) Dauer: 5 Minuten; CA 13.182.