Wolframtrioxid

Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Achtung

Synonyme: Wolfram(VI)oxid

200008986 110.02-0008
MSPP200008986EA 0 EUR
MSPP200008986 XXXX110.02-0008
Wolframtrioxid
Wolframtrioxid
Formel: O₃W
Molecular Weight: 231,84 g/mol
Schmelzpunkt: 1473 °C
Dichte: 7,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00011466
CAS-Nummer: 1314-35-8
EINECS: 215-231-4
Merck Index: 12,09947

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR