1,3-Propandiol
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
Synonyme: Trimethylenglycol, 1,3-Propylenglycol, 1,3-Dihydroxypropan
5495260000
MSPP5495260000EA 0 EUR
MSPP5495260000
1,3-Propandiol
1,3-Propandiol
Formel: HO(CH₂)₃OH
Molecular Weight: 76,1 g/mol
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –32 °C
Dichte: 1,0597 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002949
CAS-Nummer: 504-63-2
EINECS: 207-997-3
Merck Index: 12,09845