Chloroform-[D1], getrocknet (max. 0,01% H₂O) (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: MARKET SOURCE PART PROCESS
|
Achtung
|
Synonyme:
Trichlormethan-D1, Chloroform-D
D307H.0100
D307H
MSPPD307H.0100EA
0
EUR
MSPPD307H.0100
EURTD307H
Chloroform-[D1], getrocknet (max. 0,01% H₂O) (99,8% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel:
CDCl₃ Molecular Weight: 120,38 g/mol Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –64,1 °C Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000827 CAS-Nummer: 865-49-6 EINECS: 212-742-4 UN: 1888 ADR: 6.1,III |